Learn More
4'-Hidroxiflavanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486596
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6515-37-3
Fórmula molecular C15H12O3
Peso molecular (g/mol) 240.26
Número MDL MFCD00017705
Clave InChI ZLHVIYHWWQYJID-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4'-hydroxyflavanone, 2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, 4'-hydroxy flavanone, 2,3-dihydro-2-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 2-4-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, chembl73933, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-2-4-hydroxyphenyl, flavanone, 4'-hydroxy, 4-hydroxyflavanone, 4'-hydroxyflavaone
PubChem CID 165506
ChEBI CHEBI:34361
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxyflavanone
Punto de fusión ∼182°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.25
Porcentaje de pureza 98%