Learn More
4-Yodoanisol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460113
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11460113 25 g 25 g
11470113 100 g 100 g
11480113 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11460113
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12144.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 696-62-8 | C7H7IO | 234.036 g/mol
4-Iodoanisole is used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products, pharmaceutical intermediates, polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals. Iodine derivatives are also used as organic building blocks, analytical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-yodoanisol se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales médicas, así como en productos de nutrición humana y animal como antisépticos y desinfectantes, productos farmacéuticos intermedios, películas polarizadoras para productos químicos de pantalla de cristal líquido [LCD]. Los derivados del yodo también se utilizan como bloques de construcción orgánicos, reactivos analíticos.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, cloroformo.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes, luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-62-8
Fórmula molecular C7H7IO
Peso molecular (g/mol) 234.036
Número MDL MFCD00001056
Clave InChI SYSZENVIJHPFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodoanisole, p-iodoanisole, benzene, 1-iodo-4-methoxy, isoform, 4-methoxyiodobenzene, p-methoxyiodobenzene, anisole, p-iodo, 4-iodomethoxybenzene, p-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-4-methoxy-benzene
PubChem CID 69676
Nombre IUPAC 1-yodo-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodoanisole
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 240°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1906692
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza ≥98%