Learn More
Ácido 4-yodobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10552901
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-58-9
Fórmula molecular C7H5IO2
Peso molecular (g/mol) 248.02
Número MDL MFCD00002533
Clave InChI GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodobenzoic acid, benzoic acid, 4-iodo, benzoic acid, p-iodo, 4-iodo-benzoic acid, p-iodobenzenecarboxylic acid, 4-jodbenzoesaeure, unii-ipo4lyq1en, 4-jodbenzoesaeure german, 4-iodo benzoic acid, ipo4lyq1en
PubChem CID 12085
Nombre IUPAC ácido 4-yodobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzoic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 270°C to 274°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4COOH
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: 0.04g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo