missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alcohol de 4-yodo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7047464
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11324166 1 g 1 g
11334166 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11324166

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19278.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 18282-51-4 | C7H7IO | 234.036 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 18282-51-4
Fórmula molecular C7H7IO
Peso molecular (g/mol) 234.036
Número MDL MFCD01732720
Clave InChI CNQRHSZYVFYOIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodobenzyl alcohol, 4-iodophenyl methanol, p-iodobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-iodo, benzyl alcohol, p-iodo, 4-iodobenzylalcohol, p-iodobenzylalcohol, 4-iodobenzyl-alcohol, 4-iodobenzyl zlcohol, p-lodo-benzyl alcohol
PubChem CID 29012
Nombre IUPAC (4-yodofenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)I

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzyl alcohol
Punto de fusión 72°C to 74°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1931621
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.