Learn More
4-(Yodometil)tetrahidro-2H-piran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13535030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. 13535030
Marca: Thermo Scientific Acros 448700100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Iodomethyl)tetrahydro-2H-pyran
CAS 101691-94-5
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H11IO
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-iodomethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-iodomethyl oxane, 4-iodomethyl-tetrahydro-pyran, 4-iodomethyl tetrahydropyran, 2h-pyran, tetrahydro-4-iodomethyl, 4-iodomethyl-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-iodomethyl, acmc-20a1ce, 4-iodomethyltetrahydropyran, 4-iodomethyl-tetrahydropyran
Clave InChI MQLFSPBSNWUXSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCC1CI
Nombre IUPAC 4-(yodometil)oxano
Peso molecular (g/mol) 226.05
PubChem CID 2795507
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.05
Porcentaje de pureza 97%