Learn More
4-yodofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944681
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-38-5
Fórmula molecular C6H5IO
Peso molecular (g/mol) 220.01
Número MDL MFCD00002327
Clave InChI VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b
PubChem CID 10894
ChEBI CHEBI:43521
Nombre IUPAC 4-yodofenol
SMILES OC1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodophenol
Punto de fusión 89.0°C to 94.0°C
Color De rosa o beis a marrón
Punto de ebullición 287.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4OH
Cantidad 100 g
Beilstein 06,208
Índice Merck 15,5079
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.