Learn More
4-Yodofenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10009601
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 2059-76-9
Fórmula molecular C7H4INS
Peso molecular (g/mol) 261.08
Número MDL MFCD00041091
Clave InChI SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74938
Nombre IUPAC 1-yodo-4-isotiocianatobenceno
SMILES IC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodophenyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal IC6H4NCS
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-iodophenyl isothiocyanate, 4-iodophenylisothiocyanate, 1-iodo-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-iodo-4-isothiocyanato, 4-ipitc, acmc-20amg6, 4-iodobenzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-iodobenzene, #, benzene,1-iodo-4-isothiocyanato
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.08
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodophenyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.