Learn More
4-Isopropilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
4-Isopropylaniline was used in the hydroamination of phenylacetylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-isopropilanilina se utilizó en la hidroaminación de fenilacetileno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de ácidos fuertes. Sensible a la luz
La 4-isopropilanilina se utilizó en la hidroaminación de fenilacetileno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de ácidos fuertes. Sensible a la luz
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Isopropylaniline |
Punto de fusión | -63°C |
Densidad | 0.989 |
Punto de ebullición | 226°C to 228°C |
Temperatura de inflamación | 92°C (197°F) |
Índice de refracción | 1.543 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1930544 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Índice Merck | 14,2620 |