Learn More
Ácido 4-isopropilbencenoborónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328436
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16152-51-5
Fórmula molecular C9H13BO2
Peso molecular (g/mol) 164.011
Número MDL MFCD01074614
Clave InChI IAEUFBDMVKQCLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylphenylboronic acid, 4-isopropylbenzeneboronic acid, 4-isopropylphenyl boronic acid, 4-propan-2-ylphenyl boronic acid, p-isopropylphenylboronic acid, p-cumylboronic acid, 4-cumylboronic acid, 4-iso-propylphenyl boronic acid, 4-iso-propylphenylboronic acid
PubChem CID 2773480
Nombre IUPAC ácido (4-propan-2-ilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 142°C to 144°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2830262
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.01
Porcentaje de pureza ≥98%