Learn More
Ácido 4-mercaptofenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
An useful synthetic intermediate for the preparation of novel anti inflammatory agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un intermedio sintético útil para la preparación de nuevos agentes antiinflamatorios.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en diclorometano, etanol y metanol.
Notas
Sensible al aire. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Un intermedio sintético útil para la preparación de nuevos agentes antiinflamatorios.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en diclorometano, etanol y metanol.
Notas
Sensible al aire. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Mercaptophenylacetic acid |
Punto de fusión | 105°C to 110°C |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Air sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. Soluble in Dichloromethane,Ethanol and Methanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |