Learn More
4-Metoxi-2-metilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.31€ - 142.71€
CAS | 52289-54-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H10O2 |
Peso molecular (g/mol) | 150.18 |
Número MDL | MFCD02261771 |
Clave InChI | WICYVKGMEJSDAO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-methyl-4-methoxybenzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl, 2-methyl-p-anisaldehyde, 2-methyl-anisaldehyde, acmc-1aoyo, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyd, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyde, 3-furane-2-amido benzoic acid |
PubChem CID | 283285 |
Nombre IUPAC | 4-metoxi-2-metilbenzaldehído |
SMILES | CC1=C(C=CC(=C1)OC)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10718815
|
Thermo Scientific Acros
427020010 |
1 g | Frasco de vidrio |
42.31€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10526694
|
Thermo Scientific Acros
427020050 |
5 g | Frasco de vidrio |
142.71€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
52289-54-0 | |
150.18 | |
WICYVKGMEJSDAO-UHFFFAOYSA-N | |
283285 | |
CC1=C(C=CC(=C1)OC)C=O |
C9H10O2 | |
MFCD02261771 | |
2-methyl-4-methoxybenzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl, 2-methyl-p-anisaldehyde, 2-methyl-anisaldehyde, acmc-1aoyo, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyd, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyde, 3-furane-2-amido benzoic acid | |
4-metoxi-2-metilbenzaldehído |
Especificaciones
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde | |
96.0 | |
De incoloro a amarillo | |
262°C to 267°C | |
Auténtico | |
C9H10O2 | |
MFCD02261771 | |
2-methyl-4-methoxybenzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methoxy-2-methyl, 2-methyl-p-anisaldehyde, 2-methyl-anisaldehyde, acmc-1aoyo, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyd, 4-methoxy-2-methylbenzaldehyde, 3-furane-2-amido benzoic acid | |
CC1=C(C=CC(=C1)OC)C=O | |
150.18 | |
150.18 | |
Líquido |
52289-54-0 | |
100.0 | |
1.1070g/mL | |
>110°C | |
96% min. (GC) | |
CH30C6H3(CH3)CHO | |
1.107 | |
WICYVKGMEJSDAO-UHFFFAOYSA-N | |
4-metoxi-2-metilbenzaldehído | |
283285 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Evitar respirar el polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con agua cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.