missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Metoxi-2-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™

49.00€ - 150.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 53903-49-4
Fórmula molecular C8H8F3NO
Peso molecular (g/mol) 191.153
Número MDL MFCD04972660
Clave InChI BTRQZDUCUGJMPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-methoxybenzotrifluoride, 4-methoxy-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-methoxy-2-trifluoromethyl, 4-amino-3-trifluoromethyl anisole, pubchem2774, 4-amino-3-trifluoromethylanisole, 2-amino-5-methoxy-benzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-methoxy-aniline, 4-methoxy-2-trifluoromethyl-aniline, 4-methoxy-2-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 22601721
Nombre IUPAC 4-metoxi-2-(trifluorometil)anilina
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)C(F)(F)F
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15414537
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31872.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15404537
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31872.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción

Descripción

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

GHS H Statement
H311-H373-H302-H332-H315-H319
Toxic in contact with skin.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.

P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P361-P363-P501c

H302+H332-H311-H315-H319-H373

missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:TÓXICO, LÍQUIDOS, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Temperaturas ambientes

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
4-Metoxi-2-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado