Learn More
4-Metoxi-3-metil-5-(trifluorometil)benzamida, 97 % Código de producto.: 15499045
4-Metoxi-3-metil-5-(trifluorometil)benzamida, 97 %
Código de producto. 15499045
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15499045
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35873.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1431329-75-7
Fórmula molecular C10H10F3NO2
Peso molecular (g/mol) 233.19
Número MDL MFCD22682823
Clave InChI XXEJFZMPVFRXHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-3-methyl-5-trifluoromethyl benzamide
PubChem CID 86277691
Nombre IUPAC 4-metoxi-3-metil-5-(trifluorometil)benzamida
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)N)C(F)(F)F)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.19
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
4-Metoxi-3-metil-5-(trifluorometil)benzamida, 97 % >