Learn More
4'-Metoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429093
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
4'-Methoxyacetophenone is used as a component of perfumes and as chemical intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, resins, flavouring agents. And also used to study ruthenium catalyzed step growth copolymerization of 4?-methoxyacetophenone with α,ω-dienes to yield copolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-metoxiacetofenona se utiliza como componente de perfumes y como producto químico intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos, resinas, aromatizantes. Y también se utiliza para estudiar la copolimerización de crecimiento gradual catalizada por rutenio de 4′-metoxiacetofenona con α,ω-dienos para producir copolímeros.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz, almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-06-1
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00008745
Clave InChI NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl
PubChem CID 7476
ChEBI CHEBI:86567
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methoxyacetophenone
Punto de fusión 36°C to 40°C
Densidad 1.08
Punto de ebullición 258°C to 260°C
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Olor Characteristic
Cantidad 1000 g
Beilstein 742313
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.