Learn More
Tetrafluoroborato de 4-metoxibencenodiazonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432188
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15432188 1 g 1 g
15442188 5 g 5 g
15452188 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15432188
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55827.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 459-64-3 | C7H7BF4N2O | 221.95 g/mol
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate has been used in the preparation of azo coupled cyclic β-enaminones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de 4-metoxibenzendiazonio se ha utilizado en la preparación de β-enaminonas cíclicas acopladas azo.
Solubilidad
Descomponer en agua
Notas
Almacenar a -20 °C. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-64-3
Fórmula molecular C7H7BF4N2O
Peso molecular (g/mol) 221.95
Número MDL MFCD00011897
Clave InChI CACFTKIREZJSIG-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo 4-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzenediazoniumfluoroborate, 4-methoxybenzene diazonium fluoroborate, acmc-1aeuk, ksc236e8f, 4-methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate, p-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide
PubChem CID 517233
SMILES [B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].COC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 142°C to 144°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Decompose in water
Nombre IUPAC 4-metoxibencenodiazonio;tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.95
Porcentaje de pureza 98%