Learn More
Tetrafluoroborato de 4-metoxibencenodiazonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate has been used in the preparation of azo coupled cyclic β-enaminones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de 4-metoxibenzendiazonio se ha utilizado en la preparación de β-enaminonas cíclicas acopladas azo.
Solubilidad
Descomponer en agua
Notas
Almacenar a -20 °C. Sensible a la luz.
El tetrafluoroborato de 4-metoxibenzendiazonio se ha utilizado en la preparación de β-enaminonas cíclicas acopladas azo.
Solubilidad
Descomponer en agua
Notas
Almacenar a -20 °C. Sensible a la luz.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate |
| Punto de fusión | 142°C to 144°C |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3261 |
| Información de solubilidad | Decompose in water |
| Nombre IUPAC | 4-metoxibencenodiazonio;tetrafluoroborato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.95 |
| Porcentaje de pureza | 98% |