Learn More
Alcohol 4-metoxibencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11413017
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
105-13-5
C8H10O2
138.17
MFCD00004653
MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methanol, anise alcohol, anisyl alcohol, p-anisyl alcohol, p-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy, anisic alcohol, p-anisol alcohol, 4-methoxybenzenemethanol
7738
CHEBI:86918
(4-metoxifenil)metanol
COC1=CC=C(CO)C=C1
105-13-5
C8H10O2
138.17
MFCD00004653
MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methanol, anise alcohol, anisyl alcohol, p-anisyl alcohol, p-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy, anisic alcohol, p-anisol alcohol, 4-methoxybenzenemethanol
7738
CHEBI:86918
(4-metoxifenil)metanol
COC1=CC=C(CO)C=C1
4-Methoxybenzyl Alcohol is used in the preparation of semiconductors, nanosheets and nanocrystals. Also is used as a reagent for various chemical organic reactions such as in the synthesis of quinolines. It is used as a fragrance and flavorant. It is used to study the photo catalytic oxidation of 4-methoxybenzyl alcohol to p-anisaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 4-metoxibencílico se utiliza en la preparación de semiconductores, nanohojas y nanocristales. También se utiliza como reactivo para diversas reacciones químicas orgánicas, como en la síntesis de quinolinas. Se utiliza como fragancia y saborizante. Se utiliza para estudiar la oxidación fotocatalítica del alcohol 4-metoxibencílico a p-anisaldehído.
Solubilidad
Soluble en agua, cloroformo, acetato de etilo.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cloruros de ácidos y anhídridos de ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzyl alcohol
Punto de fusión 22°C to 25°C
Densidad 1.11
Punto de ebullición 259°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.545
Cantidad 500 g
Beilstein 636654
Índice Merck 14,604
Información de solubilidad Soluble in water,chloroform,ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%