Learn More
4'-Metoxichalcona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
4-Methoxychalcone is used as a precursor to prepare 3-(4-methoxy-phenyl)-3-morpholin-4-yl-1-phenyl-propan-1-one by reacting with morpholine in presence of heptanes as solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metoxichalcona se utiliza como precursor para preparar 3-(4-metoxi-fenil)-3-morfolin-4-il-1-fenil-propan-1-ona, por reacción con la morfolina en presencia de heptano como disolvente.
Solubilidad
Soluble en diclorometano y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La 4-metoxichalcona se utiliza como precursor para preparar 3-(4-metoxi-fenil)-3-morfolin-4-il-1-fenil-propan-1-ona, por reacción con la morfolina en presencia de heptano como disolvente.
Solubilidad
Soluble en diclorometano y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4'-Methoxychalcone |
Punto de fusión | 101°C to 103°C |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 644640 |
Información de solubilidad | Soluble in dichloromethane and methanol. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.29 |
Porcentaje de pureza | 97% |