Learn More
4-Metoxifenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11462617
4-Metoxifenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462617
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11462617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14845.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
4-Methoxyphenol is an active ingredient and used in dermatology. It is employed as a pharmaceutical drug in skin depigmentation. It is used as polymerization inhibitors. For example, in the radical polymerization of acryaltes and styrene monomers. It is also used as an intermediate in the preparationagrochemicals, liquid crystals. It acts as a stabilizer for the formulation of inks, toners and adhesives. It is mainly used as an additive for textile and leather industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metoxifenol es un ingrediente activo y se utiliza en dermatología. Se emplea como producto farmacéutico en la despigmentación de la piel. Se utiliza como inhibidores de polimerización. Por ejemplo, en la polimerización radical de los monómeros de estireno y acrialtos. También se utiliza como intermediario en la preparación de productos agroquímicos y cristales líquidos. Actúa como estabilizador para la formulación de tintas, tóneres y adhesivos. Se utiliza principalmente como aditivo para las industrias textil y del cuero.
Solubilidad
Soluble en acetona, acetato de etilo, etanol, éter, benceno y tetracloruro de carbono.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente. Incompatible con halógenos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-76-5
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00002332
Clave InChI NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
PubChem CID 9015
ChEBI CHEBI:69441
Nombre IUPAC 4-metoxifenol
SMILES COC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenol
Punto de fusión 55°C to 58°C
Densidad 1.55
Punto de ebullición 243°C to 246°C
Temperatura de inflamación 132°C (269°F)
Cantidad 1000 g
Beilstein 507924
Información de solubilidad Soluble in acetone,ethyl acetate,ethanol,ether,benzene and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Metoxifenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >