Learn More
4-Metoxifenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10605562
4-Metoxifenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10605562
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Código de producto. 10605562
Marca: Thermo Scientific Acros 126000010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-76-5, 123-31-9
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00002332
Clave InChI NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mequinol, 4-hydroxyanisole, p-hydroxyanisole, p-methoxyphenol, hydroquinone monomethyl ether, phenol, 4-methoxy, leucobasal, mehq, leucodine b, mechinolum
PubChem CID 9015
ChEBI CHEBI:69441
Nombre IUPAC 4-metoxifenol
SMILES COC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenol
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 56.0°C to 57.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 243.0°C
Temperatura de inflamación 133°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 06,843
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: readily soluble in ethyl acetate, 455g/100g ethyl alcohol - 426g/100g acetone (25°C), 70g/100g benzene - 3g/100g carbon tetrachloride, (25°C)
Viscosidad 8.5 mPa.s (65°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468869 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number126000051,126005000,126000250,126001000,126000010
Número de loteA0469086 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number126000051,126005000,126000250,126001000,126000010
Número de loteA0459495 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number126000051,126005000,126000250,126001000,126000010
Número de loteA0467416 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number126000051,126005000,126000250,126001000,126000010
Número de loteA0464858 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/07/2024 Catalog Number126000051,126000250,126005000,126000010,126001000
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
4-Metoxifenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >