Learn More
Isotiocianato de 4-metoxifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Descripción
4-Methoxyphenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of 3-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-one and 2-{[4-amino-3-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-arylhydrazinecarbothioamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de 4-metoxifenilo se ha utilizado en la síntesis de 3-bencil-2-(4-metoxifenil)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-ona y 2-{[4-amino-3-(4-metilfenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il]acetil}-N-arilhidracinacarbotioamidas.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, alcoholes y aminas.
El isotiocianato de 4-metoxifenilo se ha utilizado en la síntesis de 3-bencil-2-(4-metoxifenil)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-ona y 2-{[4-amino-3-(4-metilfenil)-5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il]acetil}-N-arilhidracinacarbotioamidas.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, alcoholes y aminas.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methoxyphenyl isothiocyanate |
Punto de fusión | 18°C to 20°C |
Densidad | 1.196 |
Punto de ebullición | 279°C to 281°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.6489 |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN2922 |
Beilstein | 606967 |