Learn More
Bromuro de 4-metoxifenilmagnesio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10022442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10022442 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10768543 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
2 options
Código de producto. 10022442
Marca: Thermo Scientific Acros 377421000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13139-86-1 | C7H7BrMgO | 211.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13139-86-1 , 109-99-9
Fórmula molecular C7H7BrMgO
Peso molecular (g/mol) 211.34
Número MDL MFCD00013515
Clave InChI JKXAZEXIOPFJSC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenylmagnesium bromide solution, bromo 4-methoxyphenyl magnesium, p-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenyl magnesium bromide, 4-methoxyphenymagnesium bromide, 4-methoxy phenylmagnesiumbromide, p-methoxyphenyl magnesium bromide, p-methoxyphenyl-magnesium bromide, 4-methoxy-phenyl-magnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 2734898
Nombre IUPAC magnesio; metoxibenceno; bromuro
SMILES COC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenylmagnesium bromide
% mín. CAS 19.02, 74.64
% máx. CAS 25.36, 80.98
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0000g/mL
Temperatura de inflamación −21°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3O(C6H4)MgBr
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.34
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.