Learn More
Ácido 4-metil-1,3-oxazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.1 |
Porcentaje de pureza | 95% |