Learn More
4-Metil-1-penteno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373118
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11373118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033029.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 691-37-2 | C6H12 | 84.16 g/mol
4-Methyl-1-pentene is used as a monomer for olefin polymerisation. The resulting polymer is poly(4-methyl-1-pentene). It can also be used to produce 1,2-diiodo-4-methyl-pentane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 691-37-2
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00008949
Clave InChI WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-1-pentene, 1-pentene, 4-methyl, poly 4-methyl-1-pentene, unii-x10hrj2y7w, x10hrj2y7w, poly 4-methylpentene, isobutylethene, isohexene, 4-methylpentene-1, 1-pentene, 4-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12724
Nombre IUPAC 4-metilpente-1-no
SMILES CC(C)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-pentene
Punto de fusión -153°C
Color Incolora
Densidad 0.664 g/mL
Punto de ebullición 53°C to 54°C
Temperatura de inflamación -32°C (-25°F)
Olor Petrol-like
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH=CH2
Índice de refracción 1.382
Cantidad 10 g
Número UN UN3295
Beilstein 1731096
Información de solubilidad Soluble in alcohol,benzene,chloroform,petroleum ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido