Learn More
4-Metil-1-pentino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357485
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11357485 1 g 1 g
11367485 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11357485
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05537.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7154-75-8 | C6H10 | 82.15 g/mol
4-Methyl-1-pentyne, is used as a polymer matrix together with synthesized NH2-MIL 53 metal organic framework (MOF) as a filler were used to fabricate a mixed matrix membrane (MMM). It is also used in addition reactions which are typical in alkyne reactions such as halogenation, hydrogenation, hydrohalogenation, hydration, oxidative cleavage, nitrile formation and acidity of terminal alkynes. Polymerisation and substitution reactions are also useful in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metil-1-pentino se utiliza como matriz de polímero junto con la estructura metalico-orgánica (MOF) NH2-MIL-53 sintetizada como relleno y se utilizaron para fabricar una membrana de matriz mixta (MMM). También se utiliza en reacciones adicionales que son típicas en reacciones de alquinos tales como halogenación, hidrogenación, hidrohalogenación, hidratación, escisión oxidativa, formación de nitrilo y acidez de alquinos terminales. Las reacciones de polimerización y sustitución también son útiles en la síntesis química.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos comunes de baja polaridad.
Notas
Estable bajo temperaturas y presiones normales. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7154-75-8
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00039857
Clave InChI OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-1-pentyne, 1-pentyne, 4-methyl, isobutylacetylene, isobutylethyne, 4-methylpentine, 4-methylpentyne, 4-methyl pentyne, isobutyl acetylene, 4-methyl-pentyne, 4-methyl-pent-1-yne
PubChem CID 138948
Nombre IUPAC 4-metipent-1-eno
SMILES CC(C)CC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1-pentyne
Densidad 0.698
Punto de ebullición 61°C to 62°C
Temperatura de inflamación −24°C (−11°F)
Índice de refracción 1.393
Cantidad 1 g
Número UN UN3295
Beilstein 1731077
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in common organic solvents of low polarity.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-1-pentyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Methyl-1-Pentyne