Learn More
Ácido 4-metil-2-(2-pirazinil)-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10502842
Ácido 4-metil-2-(2-pirazinil)-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10502842
250 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Código de producto. 10502842
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC19801CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 216959-92-1
Fórmula molecular C9H7N3O2S
Peso molecular (g/mol) 221.23
Número MDL MFCD00111662
Clave InChI XDZXQDHRHGIPRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl pyrazine, 4-methyl-2-2-pyrazinyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl
PubChem CID 2776505
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2-pirazin-2-il-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=NC=CN=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.24
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Ácido 4-metil-2-(2-pirazinil)-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™ >