Learn More
Ácido 4-metil-2-(2-piridil)tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15439285
Ácido 4-metil-2-(2-piridil)tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15439285
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15439285
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51711.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34418-48-9
Fórmula molecular C10H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 220.246
Número MDL MFCD01316364
Clave InChI QFDHWPOPCNNAOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pyridin-2-yl thiazole-5-carboxylic acid, 2-2-pyridyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyridin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyridyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyridyl, 4-methyl-2-pyridin-2-yl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyridinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyridyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, acmc-20ahsp, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyridinyl
PubChem CID 214841
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2-piridin-2-il-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-(2-pyridyl)thiazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 224°C to 228°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.25
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Ácido 4-metil-2-(2-piridil)tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™ >