Learn More
(+/-)-4-Metil-2-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455483
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
Código de producto. 11455483
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13435.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102.177 g/mol
(±)-4-Methyl-2-pentanol is employed as a solvent in organic synthesis, dyes and stains, natural resins and waxes. It is an additive to surface coatings. It finds applications in the manufacture of lube oil additives, zinc dialkyldithiophosphate, brake fluids. It is the precursor to some plasticizers and frother in mineral flotation. It acts as a corrosion inhibitor and also utilized in the characterization of volatile fraction of mono varietal wines and tar sand mining processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (^+)-4-metil-2-pentanol se emplea como disolvente en síntesis orgánica, tintes y colorantes, resinas naturales y ceras. Es un aditivo en revestimientos de superficie. Se aplica en la fabricación de aditivos de aceite lubricante, dialquiltiofosfato de cinc y líquidos de frenos. Es el precursor de algunos plastificadores y espumante en flotación de minerales. Actúa como inhibidor de la corrosión y también se utiliza en la caracterización de la fracción volátil de vinos monovarietales y en procesos de extracción de arenas alquitranadas.
Solubilidad
Miscible con etanol y éter dietílico. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y cloruros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-11-2
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL MFCD00004550
Clave InChI WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
Nombre IUPAC 4-metilpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-4-Methyl-2-pentanol
Punto de fusión -90°C
Densidad 0.806
Punto de ebullición 131°C to 133°C
Temperatura de inflamación 41°C (105°F)
Olor Slightly Sweetish
Índice de refracción 1.411
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2053
Beilstein 1098268
Información de solubilidad Miscible with ethanol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-4-Methyl-2-pentano
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (+/-)-4-Methyl-2-pentano