Learn More
4-Methyl-2-pentanone, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -84°C |
Color | Máx. 15 (APHA) |
Aspecto | Clear |
Densidad | 0.801 g/cm³ (20°C) |
Punto de ebullición | 117.4°C (1013 hPa) |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | 16°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Intervalo de porcentaje de ensayo | min. 99% |
Residuos después de la evaporación | max. 0.002% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.