Learn More
4-Metil-2-pentenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10165510 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10005513 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
2 options
Código de producto. 10165510
Marca: Thermo Scientific Acros 298350250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5362-56-1 | C6H10O | 98.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5362-56-1
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Número MDL MFCD00800501
Clave InChI RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal
PubChem CID 5916154
Nombre IUPAC (E)-4-metilpient-2-enal
SMILES CC(C)C=CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentenal
Acidez 15mg KOH/g max.
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8440g/mL
Punto de ebullición 70.0°C (75.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(CH3)CH=CHCHO
Índice de refracción 1.4360 to 1.4440
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.844
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,essential,oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.