missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Metil-2-pentino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7035716
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15440258 1 g 1 g
15450258 5 g 5 g
15460258 25 g 25 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15440258

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53442.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 21020-27-9 | C6H10 | 82.15 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 21020-27-9
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00041615
Clave InChI SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4-methyl, isopropylmethylacetylene, acmc-1co71
PubChem CID 140789
Nombre IUPAC 4-metilpent-2-ino
SMILES CC#CC(C)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-pentyne
Densidad 0.711
Punto de ebullición 71°C to 73°C
Temperatura de inflamación −12°C (−10°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHC≡CCH3
Índice de refracción 1.407
Cantidad 1 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-2-pentyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Methyl-2-pentyne

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.