Learn More
4-Metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10025762
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
CAS 55327-23-6
Fórmula molecular C11H9NOS
Peso molecular (g/mol) 203.26
Número MDL MFCD04974047
Clave InChI QRPSQJOXOZJEHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 2795491
Nombre IUPAC 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carbaldehído
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.26
Porcentaje de pureza 97%