Learn More
4-Metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxazina-7-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10153174
4-Metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxazina-7-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10153174
1 g, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Código de producto. 10153174
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC62016DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 912569-63-2
Fórmula molecular C9H9N3O
Peso molecular (g/mol) 175.191
Número MDL MFCD09065019
Clave InChI VLSVLSBIHZDQTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carbonitrile, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazine-7-carbonitrile, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-carbonitrile,3,4-dihydro-4-methyl
PubChem CID 24229651
Nombre IUPAC 4-metil-2,3-dihidropirido[3,2-b][1,4]oxazina-7-carbonitrilo
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
4-Metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxazina-7-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™ >