Learn More
4-Metil-3-heptanol, eritro + trio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11414257
4-Metil-3-heptanol, eritro + trio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414257
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11414257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20357.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter y acetona. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14979-39-6
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.231
Número MDL MFCD00004568
Clave InChI BKQICAFAUMRYLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3-heptanol, 3-heptanol, 4-methyl, caswell no. 570a, epa pesticide chemical code 571200, 4-methyl-5-heptanol, acmc-1bqfj, dsstox_cid_21519, dsstox_rid_79763, dsstox_gsid_41519, 3-heptanol, 4-methyl-van8c
PubChem CID 26989
Nombre IUPAC 4-Metilheptano-3-ol
SMILES CCCC(C)C(CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-heptanol
Nombre de nota erythro + threo
Densidad 0.83
Punto de ebullición 98°C to 99°C (75 mmHg)
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Índice de refracción 1.431
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Beilstein 1733008
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,acetone. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
4-Metil-3-heptanol, eritro + trio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >