Learn More
4-Metil-3-nitrobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11384945
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 939-79-7
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.148
Número MDL MFCD00031482
Clave InChI KOFBNBCOGKLUOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-4-methylbenzonitrile, 3-nitro-p-tolunitrile, 4-methyl-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-methyl-3-nitro, 4-cyano-2-nitrotoluene, 4-methyl-3-nitrobenzenecarbonitrile, 5-cyano-2-methylnitrobenzene, 2-nitro-p-toluonitrile, pubchem4817, acmc-209gtb
PubChem CID 589333
Nombre IUPAC 4-metil-3-nitrobenzonitrilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C#N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 103°C to 108°C
Punto de ebullición 171°C (12 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2047311
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 98%