Learn More
Isocianato de 4-metil-3-nitrofenilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11313306
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13471-69-7
Fórmula molecular C8H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 178.147
Número MDL MFCD00014698
Clave InChI OIORBBLUSMONPW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73137
Nombre IUPAC 4-isocianato-1-metil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N=C=O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate
Punto de fusión 48°C to 54°C
Punto de ebullición 113°C to 118°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2724128
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-methyl-3-nitrophenyl isocyanate, 2-nitro-4-isocyanatotoluene, 4-methyl-3-nitrophenylisocyanate, benzene, 4-isocyanato-1-methyl-2-nitro, benzene,4-isocyanato-1-methyl-2-nitro, 4-methyl-3-nitrobenzenisocyanate, acmc-20amdt
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.15
Porcentaje de pureza 96%