Learn More
4'-Metil-3'-(trifluorometil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.17 |
| Porcentaje de pureza | 97% |