Learn More
4-metil-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15463557
4-metil-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15463557
250 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Código de producto. 15463557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26905.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza en líquidos de absorción a escala técnica para eliminar componentes ácidos como el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno de los gases. La 4-metil-L-fenilalanina se utiliza en tampones para mantener el pH de los líquidos acuosos a un nivel constante.
Solubilidad
Poco soluble (0,014 g/L) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1991-87-3
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD00038575
Clave InChI DQLHSFUMICQIMB-VIFPVBQESA-N
Sinónimo 4-methyl-l-phenylalanine, l-4-methylphenylalanine, 4-methylphenylalanine, h-phe 4-me-oh, 2s-2-amino-3-4-methylphenyl propanoic acid, phenylalanine, 4-methyl, s-2-amino-3-p-tolyl propanoic acid, l-4-me-phe-oh, l-4-methylphe, 4-methyl-l-phe-oh
PubChem CID 151513
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-methylphenyl)propanoic acid
SMILES CC1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-L-phenylalanine
Información de solubilidad Sparingly soluble (0.014g/L) (25°C).
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
4-metil-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific™ >