Learn More
4-Metilciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10488150
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-92-4
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00001643
Clave InChI VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-methyl, 4-methyl-1-cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1, p-methyl cyclohexanone, methycyclohexanone, metylocykloheksanon, unii-0l1r78k79s, 4-methyl cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1 french
PubChem CID 11525
Nombre IUPAC 4-metilciclohexan-1-ona
SMILES CC1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylcyclohexanone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -41°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9140g/mL
Punto de ebullición 169°C to 171°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H9(=O)
Índice de refracción 1.4445 to 1.4465
Cantidad 25 g
Beilstein 07,18
Gravedad específica 0.914
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylcyclohexanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.