Learn More
Ácido 4-metilnaftaleno-1-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Reactant for Suzuki-Miyaura coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactvo para el acoplamiento de Suzuki-Miyaura.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Reactvo para el acoplamiento de Suzuki-Miyaura.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methylnaphthalene-1-boronic acid |
Punto de fusión | 239°C to 240°C |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.02 |
Porcentaje de pureza | 96% |