Learn More
Clorhidrato de ácido 4-metilnicotínico, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methylnicotinic acid hydrochloride |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Nombre IUPAC | 4-metilpiridina-3-carboxilato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.6 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Título del producto
Clorhidrato de ácido 4-metilnicotínico, 95 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido