Learn More
4-Metilpiperidina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317805
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
4-Methylpiperidine acts as a catalyst in the preparation of stilbene derivatives. It is used as an anti-corrosive compound for iron. It is also used in the synthesis of peptides to remove or deprotection of 9-fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metilpiperidina actúa como catalizador en la preparación de derivados del estilbeno y utiliza como un compuesto anticorrosivo para el hierro. También se usa en la síntesis de péptidos para eliminar o desproteger los grupos de 9-fluorenilmetiloxicarbonil (Fmoc).
Solubilidad
Miscible con agua y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, dióxido de carbono y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-58-4
Fórmula molecular C6H13N
Peso molecular (g/mol) 99.18
Número MDL MFCD00006005
Clave InChI UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pipecoline, piperidine, 4-methyl, gamma-pipecoline, 4-methylpiperidin, .gamma.-pipecoline, 4-methyl-piperidine, 4-methylpiperdine, 4-methylpyperidine, 4-methyl piperidine, hexahydro-g-picoline
PubChem CID 69381
Nombre IUPAC 4-metilpiperidina
SMILES CC1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylpiperidine
Punto de fusión 4°C to 5°C
Densidad 0.838
pH 13
Punto de ebullición 123°C to 124°C
Temperatura de inflamación 13°C (55°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4458
Cantidad 500 mL
Número UN UN2733
Beilstein 1083
Información de solubilidad Miscible with water and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Metilpiperidina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals >