Learn More
4-Metilpirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11966211 25 g Frasco de vidrio 25 g
10022710 1 g Frasco de vidrio 1 g
10523571 5 g Frasco de vidrio 5 g
3 options
Código de producto. 11966211
Marca: Thermo Scientific Acros 206970250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7554-65-6 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7554-65-6
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.11
Clave InChI RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn
PubChem CID 3406
ChEBI CHEBI:5141
Nombre IUPAC 4-metil-1H-pirazol
SMILES CC1=CNN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylpyrazole
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 99.0°C to 100.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4930 to 1.4950
Cantidad 25 g
Beilstein 23,65
Índice Merck 15,4253
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylpyrazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.