Learn More
Ácido 4-metiltiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15294714
Ácido 4-metiltiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15294714
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 15294714
Marca: Thermo Scientific Acros 396580250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 20485-41-0
Fórmula molecular C5H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 143.17
Clave InChI ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
PubChem CID 209805
Nombre IUPAC ácido 4-metil-1,3-tiazol-5carboxílico
SMILES CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 287.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 4-metiltiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™ >