Learn More
4-(Metiltio)-6-oxo-2-fenil-1,6-dihidropirimidina-5-carbonitrilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Methylthio)-6-oxo-2-phenyl-1, 6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile |
CAS | 15908-64-2 |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97+% |
Fórmula molecular | C12H9N3OS |
Número MDL | MFCD00067844 |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 4-methylthio-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1h-pyrimidine-5-carbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile,1,4-dihydro-6-methylthio-4-oxo-2-phenyl, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarbonitrile, maybridge1_001880, 5-pyrimidinecarbonitrile, 1,6-dihydro-4-methylthio-6-oxo-2-phenyl, 4-keto-6-methylthio-2-phenyl-3h-pyrimidine-5-carbonitrile, 6-methylthio-4-oxo-2-phenyl-3-hydropyrimidine-5-carbonitrile, 2-phenyl-4-oxo-6-methylthio-3,4-dihydropyrimidine-5-carbonitrile, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile |
Clave InChI | OUSBLYHTCSUCNF-UHFFFAOYSA-N |
Mostrar más |
Título del producto
4-(Metiltio)-6-oxo-2-fenil-1,6-dihidropirimidina-5-carbonitrilo, ≥97 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido