Learn More
4-(Metiltio)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15420999
4-(Metiltio)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420999
1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Código de producto. 15420999
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63990.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83553-60-0
Fórmula molecular C4H6N2S
Peso molecular (g/mol) 114.166
Número MDL MFCD03844702
Clave InChI NLIJIXLRIYPOHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio-1h-imidazole, 4-methylthio imidazole, 5-methylthio-1h-imidazole, 4-methylsulfanyl-1h-imidazole, pubchem14136, 4-methylthio ;-1h-imidazole, 5-methylsulfanyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-methylthio-9ci, 1h-imidazole, 4-methylthio
PubChem CID 13084405
Nombre IUPAC 5-metilsulfanil-1H-imidazol
SMILES CSC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)imidazole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteJ08Z025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberH63990.MD,H63990.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-(Metiltio)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >