Learn More
Dihidrato de 4-metilumbeliferil-β-D-glucurónido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide dihydrate |
| Punto de fusión | 102.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Condición de rotación específica | −105.00 (30.00°C c=0.25, water) |
| Rotación específica | -105 |
| Información de solubilidad | (c=1,H2O at 60°C) Clear colorless solution |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.33 |
| Mostrar más |