Learn More
Dihidrato de 4-metilumbeliferil-β-D-glucurónido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide dihydrate |
Punto de fusión | 102.0°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Cantidad | 25 g |
Condición de rotación específica | −105.00 (30.00°C c=0.25, water) |
Rotación específica | -105 |
Información de solubilidad | (c=1,H2O at 60°C) Clear colorless solution |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.33 |
Porcentaje de pureza | 98% |