Learn More
Thermo Scientific™ Viales con cierre de rosca de 4 mL (13 mm)
Código de producto. 12440188
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12440188
Marca: Thermo Scientific™ C40152
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio de alta calidad, estos viales de 4 mL (13 mm) y 15 x 45 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425 y se ajustan a una gran variedad de muestreadores automáticos.
Estos viales de 4 mL (13 mm) y 15 x 45 mm están fabricados con vidrio transparente superior 51A ámbar (tipo 1, clase AB) y tienen un acabado de rosca 13-425. Disponibles con las marcas Thermo Scientific™ National™ y Chromacol™.
  • Los viales de micromuestreo y de alta recuperación permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes.
  • Etiqueta de escritura graduada disponible para facilitar la identificación de las muestras.
  • El vidrio opcional silanizado (desactivado) maximiza la recuperación de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH.
  • Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
Recomendados para los siguientes instrumentos:
  • Thermo Scientific™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (carrusel Wisp de 48 posiciones)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 4 mL
N.° por paquete 100
Volumen residual (métrico) <800 μL
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 4 mL
Tipo de tapón Con rosca
Altura (métrico) 45 mm
Tipo Vial con cierre de rosca 13-425
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 4 mL
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.