Learn More
4-Morfolinobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Morpholinobenzonitrile |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Sinónimo | 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.23 |
Porcentaje de pureza | 97% |